Learn More
Invitrogen™ TO-PRO™3 Ready Flow™ Reagent
Click to view available options
Menge:
120 Assays
Packungsgröße:
5 Milliliter
Beschreibung
- Helles, anwenderfreundliches Nukleinsäurefärbemittel zur Unterscheidung zwischen toten und lebenden Zellen in Durchflusszytometrieassays
- Dieser Farbstoff hat ein Anregungsmaximum bei 642 nm und ein Emissionsmaximum bei 661 nm, ähnlich Alexa Fluor™ 647 oder Allophycocyanin (APC).
- Dieses direkt in die Probe zu gebende Totzellenfärbemittel fluoresziert bei Bindung an DNA in Rot.
- 2 Tropfen aus der Tropfflasche direkt in 1 x 106 Zellen geben, inkubieren und analysieren
- Kein Verdünnen, kein Wiegen und kein Pipettieren erforderlich
- Bei Raumtemperatur beständig
Spezifikation
Spezifikation
| Zellpermeabilität | Nicht zellgängig |
| Farbe | Tiefrot |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 2 Tropfflaschen, bei Raumtemperatur lagern |
| Beschreibung | TO-PRO™3 Ready Flow™ Reagenz |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilitätsassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Reagenz |
| Farbstofftyp | Zellundurchlässig |
| Emission | 661 nm |
| Mehr anzeigen |