Learn More
TOFA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473248
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16473248 10 mg -
16449796 50 mg 50 Milligramm
16444516 100 mg -
16435977 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16473248 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101068
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress TOFA (RMI14514;MDL14514) is an allosteric inhibitor of acetyl-CoA carboxylase-α (ACCA ).
TOFA (RMI14514
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TOFA
Physikalische Form Solid
CAS 54857-86-2
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H32O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym RMI14514 MDL14514
Löslichkeitsinformationen DMSO : 11.36 mg/mL (35.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OCCCCCCCCCCCCCC)O1)O
Molekulargewicht (g/mol) 324.45
Formelmasse 324.45
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research