Learn More
Tolazoline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470718
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16470718 5 g -
16432009 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16470718 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0066A
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tolazoline (hydrochloride)(Imidaline (hydrochloride)) Hcl is a non-selective competitive α-adrenergic receptor antagonist.
Tolazoline (hydrochloride)(Imidaline (hydrochloride)) Hcl is a non-selective competitive α-adrenergic receptor antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tolazoline hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 59-97-2
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H13ClN2
Synonym Imidaline hydrochlorideNSC35110 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (254.22 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (169.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.C1(CC2=CC=CC=C2)=NCCN1
Molekulargewicht (g/mol) 196.68
Formelmasse 196.68
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research