Learn More
Toluol-4-Sulfonsäure, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Spezifikation
Schmelzpunkt | 100°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 100 g |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Physikalische Form | Fest |
Formelmasse | 190.22g/mol |