Learn More
Toluol, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Catalog Number 10662521
262.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Qualitativ hochwertige Chemikalie, die die ACS-Spezifikationen für den Einsatz im Labor und in der Industrie übertrifft.
  • Übertrifft die Anforderungen der American Chemical Society (ACS)
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Chemischer Name oder Material Toluol
Schmelzpunkt -95 °C
CAS 108-88-3
Farbe Farblos
Hinweise zur Reinheitsqualität Übertrifft die ACS-Spezifikationen
Summenformel C7H8
Strukturformel C6H5CH3
MDL-Nummer MFCD00008512
Synonym Methylbenzen, Phenylmethan, Benzol, Methyl, Methacid, Toluol, Monomethylbenzol, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
Löslichkeitsinformationen 0.5g/L in water
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name toluene
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Formelmasse 92.14 mol
Reinheit (%) Min. 99.5 %
Güte BAKER ANALYZED™
Dichte 0.87 g/cm3 bei 20 °C
Siedepunkt 110 °C bis 111 °C
Menge 5 l
Explosionsgrenze 1.2 - 7 Vol.-%
Flammpunkt 4 °C
Zündpunkt 535 °C
Geruch Aromatisch
Verpackung EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.001 %
Viskosität 0.6 mPas bei 20 °C
Wasser Max. 0.03 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.