Learn More
Toluene D8 99.50% D, Eurisotop
Artikelnummer. 17247366
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
2 x 0.75 mL
25 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17247366 10 mL
17227366 2 x 0.75 mL
17237366 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17247366 Lieferant Eurisotop Lieferanten-Nr. D005FE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synonym: Toluene-d8
Toluene D8
  • Isotopic Enrichment: 99.50% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Chemische Identifikatoren
CAS 2037-26-5
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 100.19
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Synonym Toluene-d8
IUPAC-Name 1-(²H₃)methyl(²H₅)benzol
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene D8
Farbe Farblos
Deuterium (D) 99.50% D
Menge 10 mL
Schmelzpunkt -95°C
Siedepunkt 110.6°C
Güte Research