Learn More
Toluene D8 99.94% D, Eurisotop
Artikelnummer. 17237426
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Toluene D8; CAS: 2037-26-5; Deuterium (D): 99.94% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 2 x 0.75 mL; Packaging: Ampule
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17237426 Toluene D8; CAS: 2037-26-5; Deuterium (D): 99.94% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 2 x 0.75 mL; Packaging: Ampule
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17237426 Lieferant Eurisotop Lieferanten-Nr. D042BB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synonym: Toluene-d8
Toluene D8
  • Isotopic Enrichment: 99.94% D
  • Quantity: (2) 0.75 mL
  • Packaging: Ampule
  • Water Content: water <0.02%
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene D8
Farbe Farblos
Deuterium (D) 99.94% D
Verpackung Ampulle
Menge 2 x 0.75 mL
CAS 2037-26-5
Schmelzpunkt -95°C
Siedepunkt 110.6°C
Summenformel C7H8
Synonym Toluene-d8
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 1-(²H₃)methyl(²H₅)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 100.19
Güte Research Grade