Learn More
Toluol-Diisocyanat, TRC
Artikelnummer. 30010867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010867 10 g 10 Gramm
30004766 5 g 5 Gramm
30007378 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010867 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB42669310G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26471-62-5
Summenformel 2 C9 H6 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 348.312
Synonym Diisocyanatotoluene, Methylphenylene ester Isocyanic Acid, Methyl-m-phenylene isocyanate, Methylphenylene isocyanate, Toluene Diisocyanate
IUPAC-Name 1,3-Diisocyanato-2-Methylbenzol; 2,4-Diisocyanato-1-methylbenzol
SMILES Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O.Cc2c(cccc2N=C=O)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene Diisocyanate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/2C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13;1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2*2-4H,1H3
Formelmasse 348.086