Learn More
Toluene, Honeywell™
Catalog Number 15934770
Click to view available options
Menge:
5 L
Verpackung:
Aluminum Can
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Laboratory Reagent, ≥99.3%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-88-3
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Reinheit (%) min. 99.3 %
Güte Reagent
Menge 5 L
Flammpunkt 4 °C
Verpackung Aluminum Can
Physikalische Form Liquid