missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth Toluene, 99.5%, for synthesis, 2.5L

Marke:  Carl Roth 9558.3

Encompass_Preferred

Toluene, 99.5%, for synthesis, 2.5L

Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.

Code produit. 10099772

  • 76.28 € / 2.50 Liter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis