Learn More
Tolylen-2,4-Diisocyanat, TRC
Artikelnummer. 30040959
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040959 50 g 50 Gramm
30040484 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 30040959 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT53671050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 584-84-9
Summenformel C9 H6 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.16
Synonym Isocyanic acid, 4-methyl-m-phenylene ester (8CI), 2,4-Diisocyanato-1-methylbenzene, 1,3-Diisocyanato-4-methylbenzene, 2,4-Diisocyanatotoluene, 2,4-TDI, 2,4-Toluene diisocyanate, 2,4-Toluylene diisocyanate, 2,4-Tolylene diisocyanate, 4-Methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene isocyanate, NSC 4791, NSC 56759, TDI 100, Toluene 2,4-diisocyanate
IUPAC-Name 2,4-Diisocyanat-1-Methylbenzol
SMILES Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4-Toluenediisocyanate (2,4-TDI)
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Formelmasse 174.0429