Learn More
Topiramat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077606
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
97240-79-4
C12H21NO8S
339.36
KJADKKWYZYXHBB-XBWDGYHZSA-N
topiramate, topamax, epitomax, topamax sprinkle, tipiramate, topiramatum, tipiramato, topiramato, tipiramate french, tipiramato spanish
5284627
CHEBI:63631
[(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-Tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxol[4,5-a
CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)COS(=O)(=O)N)C
97240-79-4
C12H21NO8S
339.36
KJADKKWYZYXHBB-XBWDGYHZSA-N
topiramate, topamax, epitomax, topamax sprinkle, tipiramate, topiramatum, tipiramato, topiramato, tipiramate french, tipiramato spanish
5284627
CHEBI:63631
[(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-Tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxol[4,5-a
CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)COS(=O)(=O)N)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Topiramate
Schmelzpunkt 125.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 339.36
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Topiramate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.