Learn More
STEMCELL Technologies Torin 1
Artikelnummer. 17150232
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 17150232
Marke: STEMCELL Technologies 73492
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
mTOR pathway inhibitor; Inhibits mTORC1 and mTORC2 complexes
  • Torin 1 is an ATP-competitive inhibitor of the mammalian target of rapamycin (mTOR), inhibiting the mTOR complexes mTORC1 and mTORC2 with IC50 values of 2 and 10 nM respectively
  • It is selective for mTOR versus a panel of over 400 other kinases screened at 10 μM (Thoreen et al.; Liu et al.)
  • Inhibits tumor growth, likely through a cytostatic rather than cytotoxic mechanism, in a U87MG PTEN-null glioblastoma mouse xenograft model (Liu et al.)
  • Hinders growth, motility, invasion, and survival of primary colon cancer stem-like cells in vitro, and suppresses tumor growth but does not affect normal colon stem cells in xenografts (Francipane & Lagasse)
Spezifikation
CAS 1222998-36-8
Menge 10 mg
Summenformel C35H28F3N5O2
Reinheit ≥ 95 %
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.