Learn More
Torsemide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418438
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Artikelnummer. Menge
16418438 10 mg
16488186 100 mg
2 options
Artikelnummer. 16418438
Marke: Medchem Express HYB0247
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Torsemide (Torasemide) is an orally active loop diuretic. Torsemide has anti-aldosterone and vasodilatory effects. Torsemide also can be used for the research of heart failure, renal disease and hepatic cirrhosis.
Torsemide (Torasemide) is an orally active loop diuretic. Torsemide has anti-aldosterone and vasodilatory effects. Torsemide also can be used for the research of heart failure, renal disease and hepatic cirrhosis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Torsemide
CAS 56211-40-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H20N4O3S
Menge 10 mg
Synonym Torasemide
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 3.5 mg/mL (10.05 mM)
SMILES O=S(C1=C(NC2=CC=CC(C)=C2)C=CN=C1)(NC(NC(C)C)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 348.42
Formelmasse 348.42
Reinheit (%) 99.85%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism