missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Torsemide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488186
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16488186

Marke: Medchem Express HYB0247

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Torsemide (Torasemide) is an orally active loop diuretic. Torsemide has anti-aldosterone and vasodilatory effects. Torsemide also can be used for the research of heart failure, renal disease and hepatic cirrhosis.

Torsemide (Torasemide) is an orally active loop diuretic. Torsemide has anti-aldosterone and vasodilatory effects. Torsemide also can be used for the research of heart failure, renal disease and hepatic cirrhosis.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Torsemide
CAS 56211-40-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H20N4O3S
Menge 100 mg
Synonym Torasemide
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 3.5 mg/mL (10.05 mM)
SMILES O=S(C1=C(NC2=CC=CC(C)=C2)C=CN=C1)(NC(NC(C)C)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 348.42
Formelmasse 348.42
Reinheit (%) 99.85%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt