missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Total Glutathione (T-GSH)/Oxidized Glutathione (GSSG) Assay Kit (Colorimetric)

Artikelnummer. 18605150 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18605150 96 Tests 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18605150 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP325936

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Assay Kit (Colorimetric)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Menge 96 Tests
Spezies Non-species specific
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.