Learn More
Invitrogen™ Total Nitric Oxide Assay Kit
Artikelnummer. 10762345
Change view
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
Artikelnummer. Menge
10762345 2 x 96 Tests
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10762345
Marke: Invitrogen™ EMSNOTOT
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Messen Sie die Gesamtmenge von Stickstoffmonoxid (NO) als (summierte) separate Nitratwerte (NO3-) und Nitritwerte (NO2-) in Serum, Plasma, Urin, Speichel und anderen biologischen Flüssigkeiten.
Messen Sie mit unserem Thermo Scientific Gesamt-Stickstoffmonoxid-Assay-Kit die Gesamtmenge von Stickstoffmonoxid (NO) als (summierte) separate Nitratwerte (NO3-) und Nitritwerte (NO2-) in Urin, Speichel, Plasma, Serum und anderen biologischen Flüssigkeiten.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Das Stickstoffmonoxid-Assay-Kit dient zur quantitativen Bestimmung von Nitrit (NO2-) und Nitrat (NO3-) in biologischen Flüssigkeiten. Das Kit verwendet das Enzym Nitratreduktase zur Umwandlung von Nitrat in Nitrit. Nitrit wird dann als farbiges Azofarbstoffprodukt der Griess-Reaktion erkannt, das sichtbares Licht bei 540 nm absorbiert. Der Gesamtgehalt an Stickstoffmonoxid (NO), das einem System durch Nitrat und Nitrit beigesteuert wird, wird nach der Umwandlung des gesamten Nitrats zu Nitrit als Nitrit gemessen.
  • Ziel: Gesamtes Stickstoffmonoxid (NO), das durch die Summe von Nitrit (NO2-) und Nitrat (NO3-) ermittelt wird
  • Format: Kolorimetrische Färbung (Azofarbstoff) für durchsichtige 96-Well-Platten
  • Messung: Absorption bei 540 nm (± 20 nm)
  • Assay-Bereich: 3,1 bis 100 μM
  • Empfindlichkeit: 1,35 μM
  • Genauigkeit: Abhängig von mehreren Faktoren (in der Regel Intra- und Inter-Assay-CV ≤ 5 %)
  • Probenarten: Urin, Speichel, Plasma, Serum und andere biologische Flüssigkeiten
  • Gesamte Assay-Zeit: 45 Minuten
  • Probengröße: 50 μl
Beinhaltet:Das komplette Kit enthält Griess-Reagenzien, Nitrit- und Nitratstandards, Nitratreduktase, NADH und Verdünnungsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 2 x 96 Tests
Anzahl Tests 2 x 96 tests