Learn More
Ansell TouchNTuff™ 83-500 Serie Handschuhe aus Polyisopren, weiß
836.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21991" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
710.60 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21991" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
710.60 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
- Puderfreie, chlorierte Innenseite
- Aufgerolltes Bündchen
- Handspezifisch
- Glatte Oberfläche
- Polyisopren
- Weiß
Spezifikation
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 7 |
Sterilität | Steril |
Dicke (metrisch) | 0,21 mm |
Art der Handschuhstulpe | Rollrand/gerollt |
Modell | 83-500_7 |
Menge | 200 Paare |
Beständig gegen | Spritzwasserbeständigkeit |