Learn More
Brady™ ToughBond™ B-422 BMP71 Druckeretiketten aus Polyester mit Permanentkleber
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady Polyesteretiketten (B-422) sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Marke: Brady™ 115139
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13610kg
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen | |
Acryl, Permanent | |
Glanz | |
Etikett zur Ressourcennachverfolgung | |
BMP™71 Drucker | |
Je 1 | |
B x H: 15.8 mm x 15.2 m | |
0.004 Zoll | |
15.24 m |
Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest | |
Weiß | |
Polyester (B-422) | |
Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Barcodierung, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, Ressourcennachverfolgung, Typenschilder, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke | |
1 | |
50 ft x 0,625 in. | |
-40 °C bis 100 °C | |
0.102 mm | |
15,88 mm |