Learn More
Brady™ ToughBond™ B-483 Hochglanz-Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-483 glänzende Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber werden für den BMP71 Drucker verwendet.
Marke: Brady™ 115114
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10890kg
Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen | |
Gummi, Permanent | |
Matt | |
Etikett zur Ressourcennachverfolgung | |
BMP™71 Drucker | |
100/Packung | |
2 x 1 in. (B x H) | |
-40 °C bis 120 °C | |
0.102 mm | |
50,80 x 25,40 mm | |
50.80 mm |
Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest | |
Weiß | |
Polyester (B-483) | |
Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Barcodierung, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, Ressourcennachverfolgung, Typenschilder, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke | |
1 | |
Rechteck | |
50,8 x 25,4 mm (B x H) | |
0,004 in. | |
53.98 mm | |
25,40 mm |