Learn More
Brady™ ToughWash™ Metalldetektierbares, abwaschbeständiges Polyester-Etikettenband für M7-Drucker
ToughWash™ Polyesterfolie mit Acrylkleber ist ein robustes, auf Bestellung bedruckbares Etikett, das speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde.
Marke: Brady™ 173459
Beschreibung
- Von handelsüblichen Metalldetektoren erfassbar
- Die Etikettenkonstruktion ist robust gegenüber aggressiven Reinigungsumgebungen und hält Reinigungstemperaturen bis zu 80 °C (175 °F) und °Drücken bis zu 1500 psi stand. PSI
- Betriebstemperatur von -40 °C bis +110 °C (-40 °F °bis +230 °F)
- Hergestellt aus B-854 Polyestermaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Ohne | |
| Matt | |
| Polyester | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M710, BMP71 | |
| 75 ft. | |
| -40 °F bis +230 °F | |
| 0,009 in. | |
| 75 ft. x 1 in. | |
| 22.86 m | |
| 25.4 mm |
| Metallisch | |
| Gelb | |
| Kontinuierlich | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Anlagenkennzeichnung, Kennzeichnung von Lebensmittel- und Getränken, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 bis 110 °C | |
| 0.229 mm | |
| 75 ft. | |
| 1 in. | |
| BM7C-1000-854-YL |