Learn More
Excel Healthcare Ltd™ Tower 200 Wasserdestillationsgerät
Artikelnummer. 16310132
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
16310132 4 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16310132 Lieferant Excel Healthcare Ltd™ Lieferanten-Nr. 287
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erzeugt effizient destilliertes Wasser
  • Destilliertes Wasser ist gereinigtes Wasser, das in Dampf gedämpft und in einem separaten Behälter in Flüssigkeit zurückkondensiert wurde
  • Verunreinigungen im ursprünglichen Wasser, die unter dem Siedepunkt des Wassers nicht aufkochen, bleiben im ursprünglichen Behälter
  • Destilliertes Wasser ist eine Art gereinigtes Wasser
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 l
Abmessungen (L x B x H) 230 x 280 x 445 mm
Heizleistung (metrisch) 565 W/ Kühlventilator 15 W
Enthält Netzkabel (UK), 4 l-Kollektorflasche/Kanne, 250 g Rückstandsreiniger
Material Tank und Deckel aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
Stromversorgung 230/240 VAC
Flussrate Leistung des Wasserdestillationsgeräts 16 l/Tag
Typ Wasserdestillationsgerät, Turm 200