Learn More
TP0463518, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484578
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16484578 10 mg 10 Milligramm
16437297 5 mg 5 Milligramm
16405436 100 mg 100 Milligramm
16400887 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484578 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112144
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress TP0463518 is a potent hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylases (PHDs) inhibitor with a Ki value of 5.3 nM for human PHD2. TP0463518 also inhibits human PHD1/PHD3 with IC50s of 18 and 63 nM as well as monkey PHD2 with an IC50 value of 22 nM.
TP0463518 is a potent hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylases (PHDs) inhibitor with a Ki value of 5.3 nM for human PHD2. TP0463518 also inhibits human PHD1/PHD3 with IC50s of 18 and 63 nM as well as monkey PHD2 with an IC50 value of 22 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TP0463518
CAS 1558021-37-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H18ClN3O6
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (289.47 mM)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1OC2=NC=C(CN3C(C(C(NCC(O)=O)=O)=C(O)CC3)=O)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 431.83
Formelmasse 431.83
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism