Learn More
TPA 023, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486197
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486197 5 mg 5 Milligramm
16440829 1 mg -
16433478 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486197 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101640
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress TPA 023 is a GABAA α2/α3 subtype-selective agonist, with Ki of 0.19-0.41 nM.
TPA 023 is a GABAA α2/α3 subtype-selective agonist, with Ki of 0.19-0.41 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TPA 023
CAS 252977-51-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22FN7O
Menge 5 mg
SMILES FC1=CC=CC=C1C2=NN=C3C=C(C(C)(C)C)C(OCC4=NC=NN4CC)=NN32
Molekulargewicht (g/mol) 395.43
Formelmasse 395.43
Reinheit (%) 99.49%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation