Learn More
TPE (TRIS + Phosphat + EDTA), 10 x, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 l
2 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
4 Liter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Buffer |
| Beschreibung | Colorless |
| Konzentration | 10X |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1 l |