Learn More
TPPP Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 68048-1-IG-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30236037
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The TPPP antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TPPP. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, rabbit, chicken antigen. The TPPP antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
TPPP
1E5F5
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit, Chicken
24-29 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
500 μg/mL
TPPP/p25; TPPP1; p24; p25; p25alpha
Recombinant Protein
20 μL
11076
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG2b