Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET ER beta Competitive Binding Kit
Beschreibung
- Das LanthaScreen™ TR-FRET ER-beta-Kit für kompetitive Bindung bietet eine empfindliche und zuverlässige Methode für das Hochdurchsatz-Screening (HTS) von Liganden für den Östrogenrezeptor (ER)-beta. Das Kit verwendet eine humane ER-beta-Liganden-bindende Domäne (LBD), die mit Glutathion-S-Transferase (GST) markiert ist, einen mit Terbium markierten Anti-GST-Antikörper und einen fluoreszierenden niedermolekularen ER-Liganden (Fluormone™ ES2) in einem homogenen „Mix-and-Read“-Assay-Format.
- Vollständiges und gebrauchsfertiges Kit - Alle Reagenzien sind enthalten, Sie müssen nur Ihre Testverbindungen hinzugeben
- Hochdurchsatz-kompatibel - TR-FRET-Assays in einer 384 Well-Platte
- Praktisch – für größere Screening-Anforderungen sind die Komponenten auch in Großpackungen erhältlich
- Lieferumfang:
- 1 Röhrchen rekombinantes Protein mit ER-beta-Ligandenbindungsdomäne (bei -68 bis -85 °C lagern)
- 1 Röhrchen mit Fluormone ES2 (bei -5 bis -30 °C lagern)
- 2 NR-Puffer-Flaschen (Lagerung bei -5 bis -30 °C)
- 1 Tb-Anti-GST Ab-Röhrchen (Lagerung bei -5 bis -30 °C)
- 1 DTT-Röhrchen (Lagerung bei -5 bis -30 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 1 Röhrchen rekombinantes Protein mit ER-beta-Ligandenbindungsdomäne (bei -68 bis -85 °C lagern) 1 Röhrchen mit Fluormone ES2 (bei -5 bis -30 °C lagern) 2 Flaschen NR-Puffer (bei -5 bis -30 °C lagern) 1 Röhrchen Tb-Anti-GST Ab (bei -5 bis -30 °C lagern) 1 Röhrchen mit DTT (bei -5 bis -30 °C lagern) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kompetitiver Bindungstest, Assay für Kernrezeptoren |
| Produktlinie | LanthaScreen |
| Menge | 800 x 20 μL Assays |
| Typ | TR-FRET ER beta-Kit für kompetitive Bindung |