Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET Progesterone Receptor Coactivator Assay Kit
Artikelnummer. 15657858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
800 x 20 μL Assays
Packungsgröße:
800 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15657858 800 x 20 μL Assays 800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15657858 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A15903
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
LanthaScreen™ TR-FRET-Koaktivator Assay-Kit für den Progesteronrezeptor bietet eine empfindliche und zuverlässige Methode für das Hochdurchsatz-Screening potenzieller Progesteronrezeptor (PR)-Liganden als Agonisten oder Antagonisten bei der ligandenabhängigen Koaktivator-Rekrutierung.
  • Das LanthaScreen™ TR-FRET-Coaktivator-Assay-Kit für den Progesteronrezeptor bietet eine empfindliche und zuverlässige Methode für das Hochdurchsatz-Screening potenzieller Progesteronrezeptor (PR)-Liganden als Agonisten oder Antagonisten der ligandenabhängigen Coaktivator-Rekrutierung. Das Kit verwendet eine PR-Ligandenbindungsdomäne (PR-LBD), die mit Glutathion-S-Transferase (GST) (auch separat erhältlich), einem mit mit Terbium (Tb) markierten Anti-GST-Antikörper und einem mit Fluorescein markierten Coaktivator-Peptid in einem homogenen Mix-and-Read-Assayformat markiert ist.
  • Agonisten-Modus – Wenn der LanthaScreen TR-FRET Progesteronrezeptor-Koaktivator-Assay im Agonisten-Modus läuft (zum Nachweis von Agonistenverbindungen), wird zunächst PR-LBD und dann ein Gemisch aus Fluorescein-Koaktivator-Peptid und Tb-Anti-GST-Antikörper zu Liganden-Testverbindungen hinzugegeben. Nach einer Inkubationszeit bei Raumtemperatur wird das TR-FRET-Verhältnis von 520 nm/495 nm berechnet und kann zur Bestimmung von EC50 aus einer Dosisreaktionskurve der Verbindung verwendet werden. Basierend auf der Biologie der PR-Koaktivatorpeptid-Interaktion ist die EC50 dieses Liganden ein zusammengesetzter Wert für die Menge des Liganden, die zur Bindung an den Rezeptor, für eine Konformationsänderung und die Rekrutierung des Koaktivatorpeptids erforderlich ist.
  • Agonisten-Modus – Wenn der LanthaScreen™ TR-FRET Progesteronrezeptor-Koaktivator-Assay im Agonisten-Modus läuft (zum Nachweis von Agonistenverbindungen), wird zunächst PR-LBD und dann ein Gemisch aus Agonist, Fluorescein-Koaktivator-Peptid und Tb-Anti-GST-Antikörper zu Liganden-Testverbindungen hinzugegeben. Die in diesem Modus verwendete Konzentration von Agonisten ist die EC80-Konzentration, die durch die erste Ausführung des Assays im Agonisten-Modus bestimmt wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen rekombinantes Protein mit PR-Ligandenbindungsdomäne (bei -68 bis -85 °C lagern)
1 Röhrchen mit Peptid (bei -5 bis -30 °C lagern)
2 Flaschen TR-FRET-Puffer (bei -5 bis -30 °C lagern)
1 Röhrchen Tb-Anti-GST Ab (bei -5 bis -30 °C lagern)
1 Röhrchen mit DTT (bei -5 bis -30 °C lagern)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Assay für Interaktionen mit Kofaktoren, Kernrezeptorassay
Produktlinie LanthaScreen
Menge 800 x 20 μL Assays
Typ TR-FRET Progesteron Rezeptor-Coaktivator-Assay-Kit