Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ 2-Sekunden-Thermometer für Lebensmitteltemperatur
Das Fisherbrand Traceable™ 2-Sekunden-Lebensmittelthermometer ist für Lebensmittel NSF-zertifiziert und verfügt über eine sichere antimikrobielle Oberfläche.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Beinhaltet: Mehrpunktkalibrierung auf einer individuell nummerierten Traceable™ Bescheinigung, die die Genauigkeit eines Kalibrierlabors nach ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) gewährleistet, das von A2LA akkreditiert ist. Zudem wird so die Rückverfolgbarkeit von Messungen zu den SI-Einheiten durch NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI), die Unterzeichner des CIPM-Abkommens über gegenseitige Anerkennung sind, angegeben.
Beschreibung
Eigenschaften:
- Wasser-/spritzwassergeschützt
- Sichere antimikrobielle Oberfläche
- Magnetische Rückseite
- Schnelle Reaktion von 2 Sekunden innerhalb von 1 Grad
- Energiesparmodus-Fähigkeiten
- Die Auflösung beträgt 0,1 °
- Genauigkeit ± 0,9 °F von -4 °F bis 482 °F, andernfalls ±1,8 °F
- Der hochempfindliche Thermistorsensor befindet sich an der Spitze der Sonde und erfordert einen Mindestabstand von 0,25 Zoll (5 mm)
- Das Gewicht beträgt 2-3/8 Unzen.
Compliance
ISO 17025, A2LA, NIST
Serviceleistungen
1 Jahr
Spezifikation
40 °F und 140 °F | |
0.15 Zoll | |
1.75 Zoll | |
4.4 Zoll | |
Edelstahl | |
0.75 Zoll | |
482 °F | |
−40° bis 482 °F | |
ca. 4000 Stunden | |
±0,9 °F von -4 °F bis +482 °F |
Zertifiziert gemäß ISO 17025, NIST, NSF | |
6.0 x 0.75 x 1.75 Zoll | |
Traceable™-Bescheinigung, Batterie | |
Deluxe | |
2.375 oz. | |
6 Zoll | |
−40 °F | |
Ja | |
AAA | |
0,1 ° |