Beschreibung
Wir haben eine Partnerschaft geschlossen mit QIAGEN , deren bekannte Kits Ihnen bei Ihren molekularbiologischen Anwendungen helfen. Sie können Ihre Aufgabe jetzt ausführen. QIAGEN Protokolle unter Anleitung der TRACKMAN™ Vernetztes Pipettiersystem. Unsere Pipetten und Pipettenspitzen sind perfekt auf die Volumina abgestimmt, die für den Start Ihres Protokolls benötigt werden, und alles ist in einem einzigartigen Set erhältlich.
Das TRACKMAN Connected Starter Kit (Einzelkanal) umfasst Folgendes:
- TRACKMAN Connected Tablet und Zubehör
- PIPETMAN M Connected P200M
- PIPETMAN™ M Connected P1200M
- PIPETMAN M Connected P5000M
- 1 Gestell mit 5 ml Spitzen
- 5 Gestelle mit je 200 Stück μL-Filterspitzen
- 5 Gestelle mit je 1200 Stück μL-Filterspitzen
Optimieren Sie Ihre Protokollausführung mit dem TRACKMAN Connected Starter Kit (Einzelkanal) und QIAGEN Kits zur Reinigung oder Extraktion von DNA oder RNA aus Blut, Gewebe, Zellen, Viren, Plasmiderstellung in einer breiten Palette von Probentypen.
- HINWEIS: Alle QIAGEN Die Bausätze werden separat verkauft und müssen über [Link einfügen] erworben werden. QIAGEN direkt.
Unser TRACKMAN Connected Starter Kit (Einzelkanal) ist kompatibel mit:
- DNeasy Blut- und Gewebe-Mini-Kit: DNA-Reinigung aus Blut- oder Gewebeproben.
- QIAamp DNA Mini Kit: DNA-Reinigung aus menschlichem Gewebe, Abstrichen, Liquor, Blut, Körperflüssigkeiten oder gewaschenen Zellen aus Urinproben.
- QIAprep Spin Miniprep Kit: Plasmid-DNA-Reinigung von bis zu 20 μg hochreine Plasmid- oder Kosmid-DNA.
- QIAquick PCR-Reinigungskit: Reinigung von PCR-Produkten aus DNA-Amplifikaten im Bereich von 100 bp bis 10 kb.
- QIAamp ccfDNA/RNA-Kit: Reinigung von zellfreier DNA und RNA aus Plasma- und Serumproben.
- RNeasy Plus Mini-Kit: RNA-Reinigung aus Zellen und Geweben mittels gDNA-Eliminator-Säulen.
- QIAamp Virales RNA-Mini-Kit: Reinigung viraler RNA aus zellfreien Körperflüssigkeiten. Geeignet zum Nachweis von SARS-CoV-2
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible Spitzen | 5 ml, 200 μL, 1200 μL-Spitzen |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Verschieden |
| Abgabegeschwindigkeit | Verstellbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Alle Pipetten mit montierten Spitzen |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Polypropylen |
| Modell | TRACKMAN Connected |
| Mehr anzeigen |