Learn More
Tradipitant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439697
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16439697 5 mg
16437168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16439697 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16732
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tradipitant (VLY-686) is a neurokinin-1 (NK-1) antagonist.
Tradipitant (VLY-686) is a neurokinin-1 (NK-1) antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tradipitant
Physikalische Form Solid
CAS 622370-35-8
Farbe Tan
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H16ClF6N5O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym VLY-686 LY686017
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (170.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1C2=C(C3=CC=NC=C3)N(CC4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)N=N2)C5=CC=CC=C5Cl
Molekulargewicht (g/mol) 587.9
Formelmasse 587.9
Reinheit (%) 99.34%
Güte Research