Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRAM 34
Artikelnummer. 15432869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15432869 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15432869 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60019.MB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TRAM-34 ist ein potenter Inhibitor des durch Calcium aktivierten Kaliumkanals mit mittlerer Leitfähigkeit
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 mg
Beschreibung Gelb
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) TRAM-34 ist ein potenter Inhibitor des Calcium-aktivierten Kaliumkanals mit mittlerer Leitfähigkeit
CAS 289905-88-0
Summenformel C22H17ClN2
Formelmasse 344,84g/mol
Synonym 1-[(2-Chlorphenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazol
Schmelzpunkt 145°bis 147 °C
Löslichkeit Löslich in DMSO bei 2 mg/ml; unlöslich in Wasser
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver