Learn More
TRAM-34, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441887
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16441887 50 mg -
16415728 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16441887 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13519
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress TRAM-34 is a highly selective blocker of intermediate-conductance calcium-activated K+ channel (IKCa1) (Kd=20 nM).
TRAM-34 is a highly selective blocker of intermediate-conductance calcium-activated K+ channel (IKCa1) (Kd=20 nM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRAM-34
Physikalische Form Powder
CAS 289905-88-0
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H17ClN2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (72.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=CC=C1C(N2N=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 344.84
Formelmasse 344.84
Reinheit (%) 99.32%
Güte Research