Learn More
Trametinib (DMSO solvate), MedChemExpress
Artikelnummer. 16475256
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16475256 100 mg -
16460667 50 mg 50 Milligramm
16404348 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16475256 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10999A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Trametinib (DMSO solvate) (GSK-1120212 (DMSO solvate);JTP-74057 (DMSO solvate)) is an orally active MEK inhibitor that inhibits MEK1 and MEK2 with IC50s of about 2 nM. Trametinib (DMSO solvate) activates autophagy and induces apoptosis.
Trametinib (DMSO solvate) (GSK-1120212 (DMSO solvate)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trametinib (DMSO solvate)
CAS 1187431-43-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H29FIN5O5S
Menge 100 mg
Synonym GSK-1120212 (DMSO solvate) JTP-74057 (DMSO solvate)
Löslichkeitsinformationen DMSO : 69 mg/mL (99.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C(C(C)=C(N(C(N(C2=O)C3CC3)=O)C4=CC=CC(NC(C)=O)=C4)C2=C1NC5=CC=C(C=C5F)I)=O.CS(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 693.53
Formelmasse 693.53
Reinheit (%) 98.51%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease