Learn More
Trans-1,2-Dibenzoylethylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10550201 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10550201 5 g 5 Gramm
10666544 1 g -
10436720 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10550201 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112580050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 959-28-4 | C16H12O2 | 236.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 959-28-4
Summenformel C16H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 236.27
MDL-Nummer MFCD00003083
InChI-Schlüssel WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
Synonym trans-1,2-dibenzoylethylene, dibenzoylethylene, 1,2-dibenzoylethylene, 1,4-diphenyl-2-butene-1,4-dione, trans-1,4-diphenyl-2-butene-1,4-dione, 1,2-dibenzoylethene, ethylene, 1,2-dibenzoyl, usaf nd-57, 2-butene-1,4-dione, 1,4-diphenyl, trans-diphenacylidene
PubChem CID 735960
IUPAC-Name (E)-1,4-diphenylbut-2-ene-1,4-dion
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1, 2-Dibenzoylethylene
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 108.0°C to 112.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCH=CHCOC6H5
Menge 5 g
Beilstein 07, IV, 2578
Fieser 01,195
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 236.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Flocken