Learn More
trans-2-(Benzylamino)cyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469380
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469380 5 g 5 Gramm
11459380 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469380 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50253.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40571-86-6
Summenformel C13H19NO
Molekulargewicht (g/mol) 205.301
MDL-Nummer MFCD00145421
InChI-Schlüssel NJNCYFUGUYIMEQ-CHWSQXEVSA-N
Synonym 1r,2r-2-benzylamino cyclohexanol, trans-2-benzylamino cyclohexanol, trans-2-benzylamino-1-cyclohexanol, 1r,2r-2-benzylamino cyclohexan-1-ol, 1r,2r-2-benzylamino-1-cyclohexanol, cyclohexanol, 2-phenylmethyl amino-, 1r-trans, 2-benzylamino-cyclohexanol, trans-2-benzylamino-cyclohexanol, pubchem19547, trans-2-benzylaminocyclohexan-1-ol
PubChem CID 2724650
IUPAC-Name (1R,2R)-2-(Benzylamin)cyclohexan-1-ol
SMILES C1CCC(C(C1)NCC2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-(Benzylamino)cyclohexanol
Schmelzpunkt 67°C to 70°C
Menge 5 g
Formelmasse 205.3
Reinheit (%) 99%