Learn More
Trans-3-Aminocyclohexanecarboxamid-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041543
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15447536 250 mg 250 Milligramm
15437536 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15447536
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62529.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 920966-29-6 | C7H15ClN2O | 178.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 920966-29-6
Summenformel C7H15ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 178.66
MDL-Nummer MFCD12022628
InChI-Schlüssel ZCFBGXVDLNNMDE-KGZKBUQUSA-N
Synonym trans-3-aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxamide hydrochloride
PubChem CID 46172883
IUPAC-Name (1R,3R)-3-Aminocyclohexan-1-carboxamid;hydrochlorid
SMILES C1CC(CC(C1)N)C(=O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-Aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 178.65
Reinheit (%) 97%