Learn More
Trans-3-Aminocyclohexancarbonsäure Hydrochlorid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041471
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15457186
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62232.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Glycerin. Unlöslich in Ethanol, Chloroform
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 862401-49-8
Summenformel C7H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.644
MDL-Nummer MFCD11040475
InChI-Schlüssel BOUHXQPJYJANEO-KGZKBUQUSA-N
Synonym trans-3-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hcl, 1r,3r-3-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-3-aminocyclohexane carboxylic acid hydrochloride, trans-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride
PubChem CID 46172878
IUPAC-Name (1R,3R)-3-Aminocyclohexan-1-carbonsäure;hydrochlorid
SMILES C1CC(CC(C1)N)C(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol. Insoluble in ethanol,chloroform
Menge 250 mg
Formelmasse 179.64
Reinheit (%) 97%