Learn More
Trans-3-Aminomethyl-1-(Boc-amino)cyclohexan, 97 %
Artikelnummer. 15487286
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15487286 250 mg 250 Milligramm
15458858 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487286 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62325.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1222709-27-4
Summenformel C12H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.34
MDL-Nummer MFCD28892518
InChI-Schlüssel OJNXXJZVUYXMLE-UHFFFAOYNA-N
Synonym tert-butyl-trans-3-aminomethyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl-trans-3-aminomethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl 1r,3r-rel-3-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-1r,3r-3-aminomethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 71685847
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(1R,3R)-3-(aminomethyl)cyclohexyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(CN)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-Aminomethyl-1-(Boc-amino)cyclohexane
Menge 250 mg
Formelmasse 228.33
Reinheit (%) 97%