Learn More
trans-3-(Boc-Amino)cyclobutancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419358 1 g 1 Gramm
15447976 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62902.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 939400-34-7 | Molecular Formula: C10H17NO4 | Molecular Weight: 215.249 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 939400-34-7
Summenformel C10H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 215.249
MDL-Nummer MFCD06657680
InChI-Schlüssel KLCYDBAYYYVNFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-3-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 3-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, cis-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino cyclobutane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-aminocyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 24720963
IUPAC-Name 3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclobutan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Menge 1 g
Formelmasse 215.24
Reinheit (%) 97%