Learn More
trans-3-(Boc-Amino)cyclohexancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468748
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15468748 1 g 1 Gramm
15407166 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62207.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromo-4-Fluorobenzylamin-Hydrochlorid, das als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Forschung verwendet wird.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 218772-92-0
Summenformel C12H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 243.30
MDL-Nummer MFCD03788640,MFCD24395695
InChI-Schlüssel JSGHMGKJNZTKGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym trans-3-tert-butoxycarbonylaminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 1r,3r-rel, trans-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, boc-trans-3-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-3-boc-amino-cyclohexanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylaminocyclohexane-carboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 24720881
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
IUPAC-Name 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclohexan-1-carbonsäure
Menge 1 g
Formelmasse 243.29
Reinheit (%) 97%