Learn More
trans-4-[4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl]Benzonitril, 99 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Findet Anwendung als Zwischenprodukt von polymerdispergierten Flüssigkristallen (PDLCs), einer relativ neuen Klasse von Materialien, die für viele Anwendungen vielversprechend sind, von schaltbaren Fenstern bis hin zu Projektionsdisplays. Diese Materialien, die einfach eine kombinierte Anwendung von Polymeren und Flüssigkristallen sind, stehen im Mittelpunkt umfangreicher Forschungsarbeiten in der Displaybranche.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Findet Anwendung als Zwischenprodukt von polymerdispergierten Flüssigkristallen (PDLCs), einer relativ neuen Klasse von Materialien, die für viele Anwendungen vielversprechend sind, von schaltbaren Fenstern bis hin zu Projektionsdisplays. Diese Materialien, die einfach eine kombinierte Anwendung von Polymeren und Flüssigkristallen sind, stehen im Mittelpunkt umfangreicher Forschungsarbeiten in der Displaybranche.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | trans-4-[4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile |
| Schmelzpunkt | 95°C to 97°C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 331.5 |
| Reinheit (%) | 99% |