Learn More
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025982
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11490347
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21742.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1197-18-8 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
It is an antifibrinolytic agent that is found to inhibit plasmin-induced fibrinolysis. Used in various hemorrhagic diseases , abnormal bleeding in operations. It is also used as a lysine analogue to characterize binding sites in plasminogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um ein antifibrinolytisches Mittel, das die Plasmin-induzierte Fibrinolyse hemmt. Wird bei verschiedenen hämorrhagischen Erkrankungen und abnormale Blutungen bei Operationen verwendet. Es wird auch als Lysin-Analogon zur Charakterisierung von Bindungsstellen in Plasminogen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (167 mg/ml), Ethanol (<1 mg/ml bei 25 °C). Sehr geringfügig löslich in Äther, DMSO (<1 mg/ml bei 25 °C) und Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1197-18-8
Summenformel C8H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.213
MDL-Nummer MFCD00001466
InChI-Schlüssel GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron
PubChem CID 5526
IUPAC-Name 4-(aminomethyl)cyclohexan-1-Carbonsäure
SMILES C1CC(CCC1CN)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Schmelzpunkt >300°C
Beilstein 2207452
Merck Index 14,9569
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (167mg/ml),ethanol (<1mg/ml at 25°C). Very slightly soluble in ether,DMSO (<1mg/ml at 25°C),and alcohol.
Menge 10 g
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 97%