Learn More
trans-4-Hydroxy-D-Prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029902
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15423687 250 mg 250 Milligramm
11347249 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15423687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27421.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3398-22-9 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3398-22-9
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
MDL-Nummer MFCD00065608
InChI-Schlüssel PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym trans-4-hydroxy-d-proline, 2r,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-hyp-oh, d-proline, 4-hydroxy-, 4s, 2r,4s-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid, d-hydroxyproline, ambotzhaa1169, pubchem9966, d-hyp-oh
PubChem CID 440074
ChEBI CHEBI:27992
IUPAC-Name (2R,4S)-4-hydroxypyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES OC1CNC(C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Hydroxy-D-proline
Schmelzpunkt ∽260°C (decomposition)
Menge 250 mg
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) 97%