Learn More
trans-4-Hydroxy-L-Prolin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081745
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11354709 10 g 10 Gramm
11483814 25 g 25 Gramm
11493814 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11354709
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11851.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
trans-4-Hydroxy-L-proline is used as a reagent for the preparation of neuroexcitatory kainoids and antifungal echinocandins. It is also involved in the synthesis of chiral ligands for enantioselective ethylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-4-Hydroxy-L-Prolin wird als Reagenz für die Herstellung von neuroexzitatorischen Kainoiden und antimykotischen Echinocandinen verwendet. Es ist auch an der Synthese chiraler Liganden für die enantioselektive Ethylierung von Aldehyden beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-35-4
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.131
MDL-Nummer MFCD00064320
InChI-Schlüssel PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Synonym trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
IUPAC-Name (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES C1C(CNC1C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Hydroxy-L-proline
Schmelzpunkt 270°C to 273°C (decomposition)
Beilstein 471933
Merck Index 14,4840
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 10 g
Formelmasse 131.13
Optische Drehung −76° (c=4 in water)
Reinheit (%) ≥99%