Learn More
Trans-4-n-Propyl-4'-(3,4,5-trifluorphenyl)bicyclohexyl, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15452266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15452266 1 g 1 Gramm
15462266 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55748.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Trans-4-n-Propyl-4′-(3,4,5-trifluorphenyl)bicyclohexyl wird zur Herstellung von PDLC-Gemischen und „elektrisch schaltbaren“ Folien verwendet. Wird zudem auch hauptsächlich als Flüssigkristallmonomer, Flüssigkristallmaterial verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131819-23-3
Summenformel C21H29F3
Molekulargewicht (g/mol) 338.458
MDL-Nummer MFCD09838998
InChI-Schlüssel FEWMLRARKGRCCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans,trans-4'-propyl-4-3,4,5-trifluorophenyl bicyclohexyl, trans-4-3,4,5-trifluorophenyl-trans-4'-propylbicyclohexane, trans-4-n-propyl-4'-3,4,5-trifluorophenyl bicyclohexyl, benzene, 1,2,3-trifluoro-5-trans,trans-4'-propyl 1,1'-bicyclohexyl-4-yl, 4-3,4,5-trifluorophenyl-4'-propyl-1,1'-bicyclohexane, trans,trans-1-4'-propylbicyclohexyl-3,4,5-trifluorobenzene, 1,2,3-trifluoro-5-trans,trans-4-propyl 1,1-bicyclohexyl-4-yl benzene, all-trans-4-propyl-4'-3,4,5-trifluorophenyl bi cyclohexane, 1s,1'r,4r,4'r-4-propyl-4'-3,4,5-trifluorophenyl-1,1'-bi cyclohexane, 1s,4r-4-propyl-4'-3,4,5-trifluorophenyl-1,1'-bi cyclohexane
PubChem CID 11772113
IUPAC-Name 1,2,3-trifluor-5-[4-(4-propylcyclohexyl)cyclohexyl]benzol
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2CCC(CC2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-n-Propyl-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl
Schmelzpunkt 63°C to 64°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 338.46
Reinheit (%) 97%