Learn More
trans-ACPD, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Description
trans-ACPD, a metabotropic receptor agonist, produces calcium mobilization and an inward current in cultured cerebellar Purkinje neurons.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | trans-ACPD |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 67684-64-4 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C7H11NO4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | Trans-(±)-ACP |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (288.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.57 mg/mL (20.62 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |