Learn More
Trans-β-Methylstyrol, stabilisiert in 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647774 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10647774 1 g Glasflasche 1 Gramm
10446790 10 g Glasflasche 10 Gramm
10301424 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647774 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150150010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 873-66-5 | C9H10 | 118.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873-66-5
Summenformel C9H10
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
MDL-Nummer MFCD00009280
InChI-Schlüssel QROGIFZRVHSFLM-QHHAFSJGSA-N
Synonym beta-methylstyrene, trans-beta-methylstyrene, 1-phenylpropene, isoallylbenzene, propenylbenzene, trans-1-phenyl-1-propene, 1-propenylbenzene, trans-propenylbenzene, 1-phenyl-1-propene, benzene, 1-propenyl
PubChem CID 252325
IUPAC-Name [(E)-prop-1-enyl]benzol
SMILES CC=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-β-Methylstyrene
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9110g/mL
Siedepunkt 175°C
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHCH3
Brechungsindex 1.5480 to 1.55
Menge 1 g
Beilstein 05, 481
Relative Dichte 0.911
Stabilisator 0.01% BHT
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-ß-Methylstyrene, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.