Learn More
trans-β-Nitrostyrol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10561124 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10561124 25 g Glasflasche -
10147083 5 g Glasflasche 5 Gramm
10208803 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561124 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 386530250
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5153-67-3 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5153-67-3
Summenformel C8H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
MDL-Nummer MFCD00007402
InChI-Schlüssel PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Synonym trans-beta-nitrostyrene, 2-nitrovinyl benzene, e-2-nitrovinyl benzene, beta-nitrostyrene, 2-nitro-1-phenylethylene, e-beta-nitrostyrene, 2-nitroethenyl benzene, 1-phenyl-2-nitroethene, beta-nitrosytrene, benzene, 2-nitroethenyl
PubChem CID 5284459
IUPAC-Name [(E)-2-Nitroethenyl]Benzol
SMILES [O-][N+](=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-β-Nitrostyrene
Schmelzpunkt 56°C to 58°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 250°C to 260°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-ß-Nitrostyrene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.