Learn More
trans-(+)-Chrysanthemsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10175110 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Unit Size:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10175110 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10175110 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 263635000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-(+)-Chrysanthemic acid
Namenshinweis 99+%
CAS 4638-92-0
Schmelzpunkt 17.0°C to 21.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H16O2
Brechungsindex 1.4768 to 1.4788
MDL-Nummer MFCD01941572
Menge 500 mg
Merck Index 15, 2255
Spezifische Drehung + 14.20
Synonym --trans-chrysanthemic acid, 1s,3s-2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-en-1-yl cyclopropanecarboxylic acid, chrysanthemic acid l-trans, l-trans-chrysanthemic acid, 1s-trans-2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1s-trans-2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-enyl cyclopropanecarboxylic acid, --trans-chrysanthemumsaeure, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-2-methylpropenyl-, 1s-trans, 4-09-00-00169 beilstein handbook reference, chrysanthemic acid dl-trans-form
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
InChI-Schlüssel XLOPRKKSAJMMEW-JGVFFNPUSA-N
SMILES CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)O)C
IUPAC-Name (1S,3S)-2,2-Dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 168.23
PubChem CID 33607
ChEBI CHEBI:39102
Formelmasse 168.23
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • trans-(+)-Chrysanthemic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.